Print…
Afatinib base livre ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BIBW2992, Tovok
BIFK0010-25MG BIFK0010-100MG BIFK0010-250MG
APOSBIFK0010-25MGEA 87 EUR
APOSBIFK0010-25MG APOSBIFK0010-100MG APOSBIFK0010-250MG
Afatinib base livre ≥99%
Afatinib
Fórmula: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
Ponto de Fusão: 130…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD12407405
Número CAS: 850140-72-6