Print…
Fusidic acid ácido livre
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Z)-2-((3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetoxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyldodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H,10H,14H)-ylidene)-6-methylhept-5-enoic acid, Fusidine
BIF6400-1G BIF6400-500MG BIF6400-5G
APOSBIF6400-1GEA 98.6 EUR
APOSBIF6400-1G APOSBIF6400-500MG APOSBIF6400-5G
Fusidic acid ácido livre
Fusidic acid
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Fórmula: C₃₁H₄₈O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00865135
Número CAS: 6990-06-3
EINECS: 230-256-0