Print…
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt USP
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIF4012-100G BIF4012-1KG
APOSBIF4012-100GEA 0 EUR
APOSBIF4012-100G APOSBIF4012-1KG
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt USP
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Fórmula: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065362
Número CAS: 130-40-5
EINECS: 204-988-6