Print…
Fluorescamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIF4008-250MG BIF4008-1G BIF4008-5G
APOSBIF4008-250MGEA 79.9 EUR
APOSBIF4008-250MG APOSBIF4008-1G APOSBIF4008-5G
Fluorescamine
Fluorescamine
Reacts with primary amines to form stable, highlyfluorescent products.
Fórmula: C₁₇H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005928
Número CAS: 38183-12-9