Print…
Fasudil hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIF105-1G BIF105-250MG
APOSBIF105-1GEA 0 EUR
APOSBIF105-1G APOSBIF105-250MG
Fasudil hydrochloride
Fasudil hydrochloride
Kinase Inhibitor.
Fórmula: C₁₄H₁₇N₃O₂S
Ponto de Fusão: 222 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00943198
Número CAS: 105628-07-7