Print…
Forskolin Coleus forskohlii
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
BIF1031-100MG BIF1031-25MG
APOSBIF1031-100MGEA 458 EUR
APOSBIF1031-100MG APOSBIF1031-25MG
Forskolin Coleus forskohlii
Forskolin
An activator of adenylate cyclase.
Fórmula: C₂₂H₃₄O₇
Peso Molecular: 410.51 g/mol
Ponto de Fusão: 228…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082317
Número CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9