Print…
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 145 EUR
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Fórmula: C₃₁H₃₆N₂O₆
Peso Molecular: 532.6 g/mol
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01862894
Número CAS: 333973-51-6