Print…
Fumitremorgin C
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIF1010-10MG BIF1010-1MG BIF1010-5MG
APOSBIF1010-10MGEA 1900 EUR
APOSBIF1010-10MG APOSBIF1010-1MG APOSBIF1010-5MG
Fumitremorgin C
Fumitremorgin C
Fórmula: C₂₂H₂₅N₃O₃
Peso Molecular: 379.5 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 118974-02-0