Print…
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 105 EUR
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₁₀H₅NaO₅S
Peso Molecular: 260.20 g/mol
Ponto de Fusão: 289 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001700
Número CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9