Print…
Fumonisin B1 (de Fusarium moniliforme)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIF1004-1MG BIF1004-5MG
APOSBIF1004-1MGEA 270 EUR
APOSBIF1004-1MG APOSBIF1004-5MG
Fumonisin B1 (de Fusarium moniliforme)
Fumonisin B1
Fórmula: C₃₄H₅₉NO₁₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00133349
Número CAS: 116355-83-0