Print…
Tacrolimus
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIF1003-250MG BIF1003-1G
APOSBIF1003-250MGEA 132 EUR
APOSBIF1003-250MG APOSBIF1003-1G
Tacrolimus
Tacrolimus
Fórmula: C₄₄H₆₉NO₁₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869853
Número CAS: 104987-11-3