Print…
(-)-Epigallocatechin gallate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl Gallate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, EGCG
BIE4300-50G BIE4300-25G
APOSBIE4300-50GEA 163 EUR
APOSBIE4300-50G APOSBIE4300-25G
(-)-Epigallocatechin gallate
(-)-Epigallocatechin gallate
From green tea.
  • Purity >99% by HPLC/TLC
Fórmula: C₂₂H₁₈O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075940
Número CAS: 989-51-5