Print…
7-Ethoxycoumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
BIE1002-1G BIE1002-5G
APOSBIE1002-1GEA 24.8 EUR
APOSBIE1002-1G APOSBIE1002-5G
7-Ethoxycoumarin
7-Ethoxycoumarin
Substrate for CYP2B6.
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006877
Número CAS: 31005-02-4