Print…
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIE0701-1G BIE0701-5G BIE0701-25G
APOSBIE0701-1GEA 0 EUR
APOSBIE0701-1G APOSBIE0701-5G APOSBIE0701-25G
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040641
Número CAS: 82692-93-1