Print…
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: EDTA diammonium salt hydrate
BIE0512-25G BIE0512-100G BIE0512-500G
APOSBIE0512-25GEA 33.5 EUR
APOSBIE0512-25G APOSBIE0512-100G APOSBIE0512-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Fórmula: C₁₀H₂₂N₄O₈·2H₂O
Peso Molecular: 326.31 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 218 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150463
Número CAS: 20824-56-0