Print…
EDTA sal dissódico dihidratado 99
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
BIE0511-1KG BIE0511-500G BIE0511-10KG
APOSBIE0511-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIE0511-1KG APOSBIE0511-500G APOSBIE0511-10KG
EDTA sal dissódico dihidratado 99
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Peso Molecular: 372.24 g/mol
Ponto de Fusão: 248 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543