Print…
EDTA sal monossódico férrico ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIE0509-100G BIE0509-1KG BIE0509-250G
APOSBIE0509-100GEA 0 EUR
APOSBIE0509-100G APOSBIE0509-1KG APOSBIE0509-250G
EDTA sal monossódico férrico ≥99%
EDTA ferric monosodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078215
Número CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2