Print…
Erythromycin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIE0122-100G BIE0122-10G BIE0122-25G
APOSBIE0122-100GEA 275 EUR
APOSBIE0122-100G APOSBIE0122-10G APOSBIE0122-25G
Erythromycin
Erythromycin
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.
  • 960mcg/mg
Fórmula: C₃₇H₆₇NO₁₃
Ponto de Fusão: 133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084654
Número CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1