Print…
Piperine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
BIDF1038-25G BIDF1038-5G
APOSBIDF1038-25GEA 114 EUR
APOSBIDF1038-25G APOSBIDF1038-5G
Piperine 96%
Piperine
Natural product.
Fórmula: C₁₇H₁₉NO₃
Peso Molecular: 285.34 g/mol
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005839
Número CAS: 94-62-2
EINECS: 202-348-0