Print…
2-Deoxi-D(-)-ribose ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BID533-100G BID533-25G
APOSBID533-100GEA 88.6 EUR
APOSBID533-100G APOSBID533-25G
2-Deoxi-D(-)-ribose ≥99%
2-Deoxy-D(-)-ribose
Fórmula: C₅H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 76…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135904
Número CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0