Print…
Docetaxel ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Taxotere
BID2710-100MG BID2710-1G
APOSBID2710-100MGEA 87 EUR
APOSBID2710-100MG APOSBID2710-1G
Docetaxel ≥99%
Docetaxel
Fórmula: C₄₃H₅₃NO₁₄
Ponto de Fusão: 186…192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00800737
Número CAS: 114977-28-5