Print…
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BID2180-1G BID2180-25G BID2180-5G
APOSBID2180-1GEA 21.9 EUR
APOSBID2180-1G APOSBID2180-25G APOSBID2180-5G
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Used for measurement of sulphhydryl content inpeptides, proteins and tissue.
Fórmula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Ponto de Fusão: 233…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007140
Número CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4