Print…
3-(4,5-Dimetilthiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio brometo
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
BID2165-10G BID2165-5G
APOSBID2165-10GEA 241 EUR
APOSBID2165-10G APOSBID2165-5G
3-(4,5-Dimetilthiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio brometo
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Fórmula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Peso Molecular: 414.33 g/mol
Ponto de Fusão: 195 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011964
Número CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5