Print…
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BID2105-25G BID2105-100G
APOSBID2105-25GEA 0 EUR
APOSBID2105-25G APOSBID2105-100G
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004338
Número CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1