Print…
2'-Deoxycytidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
BID1650-25G BID1650-50G BID1650-100G
APOSBID1650-25GEA 72.5 EUR
APOSBID1650-25G APOSBID1650-50G APOSBID1650-100G
2'-Deoxycytidine
2'-Deoxycytidine
Fórmula: C₉H₁₃N₃O₄
Peso Molecular: 227.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006547
Número CAS: 951-77-9