Print…
Destruxin B (de Metarhizium anisopliae)
Fornecedor: Apollo Scientific
BID1012-1MG BID1012-100UG
APOSBID1012-1MGEA 696 EUR
APOSBID1012-1MG APOSBID1012-100UG
Destruxin B (de Metarhizium anisopliae)
Destruxin B
Fórmula: C₃₀H₅₁N₅O₇
Ponto de Fusão: 230…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2503-26-6