Print…
Dihydrocytochalasin B
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BID1004-1MG BID1004-5MG
APOSBID1004-1MGEA 319 EUR
APOSBID1004-1MG APOSBID1004-5MG
Dihydrocytochalasin B
Dihydrocytochalasin B
Fórmula: C₂₉H₃₉NO₅
Ponto de Fusão: 203…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 39156-67-7
EINECS: 254-324-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II