Print…
Deoxynivalenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BID1001-1MG BID1001-5MG
APOSBID1001-1MGEA 203 EUR
APOSBID1001-1MG APOSBID1001-5MG
Deoxynivalenol
Deoxynivalenol
Fórmula: C₁₅H₂₀O₆
Ponto de Fusão: 147…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 51481-10-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II