Print…
Imidazol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BID0565-1KG BID0565-2.5KG BID0565-500G
APOSBID0565-1KGEA 40.6 EUR
APOSBID0565-1KG APOSBID0565-2.5KG APOSBID0565-500G
Imidazol
Imidazole
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals
Fórmula: C₃H₄N₂
Ponto de ebulição: 235 °C
Ponto de Fusão: 85…91 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,II