Print…
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI) 92%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
BID0433-100MG BID0433-250MG BID0433-1G
APOSBID0433-100MGEA 55.1 EUR
APOSBID0433-100MG APOSBID0433-250MG APOSBID0433-1G
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI) 92%
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI)
Dye used in the staining of DNA.
Fórmula: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Peso Molecular: 350.25 g/mol
Ponto de Fusão: 330 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012681
Número CAS: 28718-90-3
EINECS: 249-186-7