Print…
Dicamba
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BID0159-1G BID0159-25G BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA 21.9 EUR
APOSBID0159-1G APOSBID0159-25G APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₈H₆Cl₂O₃
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055283
Número CAS: 1918-00-9
EINECS: 217-635-6