Print…
Doxycycline monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BID0123-100G BID0123-250G BID0123-500G
APOSBID0123-100GEA 132 EUR
APOSBID0123-100G APOSBID0123-250G APOSBID0123-500G
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
Fórmula: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
Peso Molecular: 462.46 g/mol (444.44 anhy)
Ponto de Fusão: 167…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682958
Número CAS: 17086-28-1
EINECS: 209-271-1