Print…
Doxycycline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BID0121-100G BID0121-10G BID0121-25G
APOSBID0121-100GEA 261 EUR
APOSBID0121-100G APOSBID0121-10G APOSBID0121-25G
Doxycycline hydrochloride
Doxycycline hydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀·HCl
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03427564
Número CAS: 10592-13-9
EINECS: 234-198-7