Print…
Trimethyl-β-cyclodextrin
Fornecedor: Apollo Scientific
BICY1077-5G BICY1077-10G
APOSBICY1077-5GEA 0 EUR
APOSBICY1077-5G APOSBICY1077-10G
Trimethyl-β-cyclodextrin
Trimethyl-beta-cyclodextrin
Fórmula: C₆₃H₁₁₂O₃₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010728
Número CAS: 55216-11-0