Print…
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-D-Tle-OH, N-Boc-D-tert-leucine, Boc-D-Tle-O, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (R)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, Boc-tBu-D-Gly-OH
BICR124-5G BICR124-1G BICR124-2G
APOSBICR124-5GEA 935 EUR
APOSBICR124-5G APOSBICR124-1G APOSBICR124-2G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065575
Número CAS: 124655-17-0