Print…
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL5067-1G BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA 393 EUR
APOSBICL5067-1G APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Fórmula: C₂₀H₂₂O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 176299-96-0