Print…
Methyl-Β-L-arabinopyranoside 98% min
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4347-1G BICL4347-5G
APOSBICL4347-1GEA 62.5 EUR
APOSBICL4347-1G APOSBICL4347-5G
Methyl-Β-L-arabinopyranoside 98% min
Methyl-Β-L-arabinopyranoside
Fórmula: C₆H₁₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047547
Número CAS: 1825-00-9