Print…
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4317-1G BICL4317-250MG BICL4317-500MG
APOSBICL4317-1GEA 1210 EUR
APOSBICL4317-1G APOSBICL4317-250MG APOSBICL4317-500MG
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose
Fórmula: C₆H₁₁N₃O₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03265529
Número CAS: 66927-03-5