Print…
3-Deoxy-D-glucosone 95% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4267-10MG BICL4267-5MG BICL4267-1MG
APOSBICL4267-10MGEA 574 EUR
APOSBICL4267-10MG APOSBICL4267-5MG APOSBICL4267-1MG
3-Deoxy-D-glucosone 95% min
3-Deoxy-D-glucosone
Fórmula: C₆H₁₀O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01723101
Número CAS: 4084-27-9