Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
Cholesteryl sodium sulphate, Cholesteryl sulphate sodium
BICL4238-1G
BICL4238-250MG
BICL4238-500MG
APOSBICL4238-1GEA
1200
EUR
APOSBICL4238-1G
APOSBICL4238-250MG
APOSBICL4238-500MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Fórmula:
C₂₇H₄₅O₄S·Na Peso Molecular: 488.7 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079091 Número CAS: 2864-50-8 |