Print…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 0 EUR
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Fórmula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11112189
Número CAS: 92052-29-4