Print…
Methyl-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranoside 98% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: ((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
BICL4175-10G BICL4175-25G BICL4175-50G
APOSBICL4175-10GEA 253 EUR
APOSBICL4175-10G APOSBICL4175-25G APOSBICL4175-50G
Methyl-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranoside 98% min
Methyl-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Fórmula: C₉H₁₆O₅
Peso Molecular: 204.222 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270040
Número CAS: 4099-85-8