Print…
4-Methylphenyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4167-5G BICL4167-2G
APOSBICL4167-5GEA 504 EUR
APOSBICL4167-5G APOSBICL4167-2G
4-Methylphenyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Fórmula: C₁₃H₁₈O₅S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04973631
Número CAS: 28244-98-6