Print…
Kifunensine 99% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4125-10MG BICL4125-5MG BICL4125-25MG
APOSBICL4125-10MGEA 517 EUR
APOSBICL4125-10MG APOSBICL4125-5MG APOSBICL4125-25MG
Kifunensine 99% min
Kifunensine
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 109944-15-2