Print…
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4075-100MG BICL4075-25MG BICL4075-50MG
APOSBICL4075-100MGEA 517 EUR
APOSBICL4075-100MG APOSBICL4075-25MG APOSBICL4075-50MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Fórmula: C₆H₁₁FO₅
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077527
Número CAS: 29702-43-0