Print…
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4067-500MG BICL4067-1G
APOSBICL4067-500MGEA 116 EUR
APOSBICL4067-500MG APOSBICL4067-1G
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
(+)-1-Deoxynojirimycin
Fórmula: C₆H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 195…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063474
Número CAS: 19130-96-2
EINECS: 606-239-2