Print…
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: ((2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetrakis(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
BICL4044-100MG BICL4044-250MG BICL4044-50MG
APOSBICL4044-100MGEA 434 EUR
APOSBICL4044-100MG APOSBICL4044-250MG APOSBICL4044-50MG
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Fórmula: C₃₄H₃₆O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701135
Número CAS: 27851-29-2