Print…
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4039-10MG BICL4039-25MG BICL4039-5MG
APOSBICL4039-10MGEA 405 EUR
APOSBICL4039-10MG APOSBICL4039-25MG APOSBICL4039-5MG
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₂₁NO₄·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269940
Número CAS: 210110-90-0