Print…
1,4-Anhydroerythritol 98% min
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4007-10G BICL4007-25G BICL4007-50G
APOSBICL4007-10GEA 313 EUR
APOSBICL4007-10G APOSBICL4007-25G APOSBICL4007-50G
1,4-Anhydroerythritol 98% min
1,4-Anhydroerythritol
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de Fusão: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075210
Número CAS: 4358-64-9