Print…
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL210-100MG BICL210-25MG
APOSBICL210-100MGEA 0 EUR
APOSBICL210-100MG APOSBICL210-25MG
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Primary amine & Sulphhydryl reactiveThiolation -CleavableRef: Cumber,J.Aet al(1985)Methods Enzymol.112, 207-224
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009636
Número CAS: 68181-17-9
EINECS: 269-034-3